Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)aluminum(III) 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Aluminum(III) Trifluoroacetylacetonate, Trifluoroacetylacetonato Aluminum(III) Salt
PC0429-25G PC0429-5G
APOSPC0429-25GEA 945 EUR
APOSPC0429-25G APOSPC0429-5G
Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)aluminum(III) 98%
Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)aluminum(III)
Formula: C₁₅H₁₂AlF₉O₆
MW: 486,22 g/mol
Pto. de fusión: 121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042062
Núm. CAS: 14354-59-7