2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0431-1G PC0431-5G
APOSPC0431-1GEA 143 EUR
APOSPC0431-1G APOSPC0431-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631547
Núm. CAS: 261951-95-5
UN: 1760
ADR: 8,III