1-Bromo-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0433-10G PC0433-1G PC0433-5G
APOSPC0433-10GEA 94.4 EUR
APOSPC0433-10G APOSPC0433-1G APOSPC0433-5G
1-Bromo-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-Bromo-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₈H₆BrF₃O
Densidad: 1,559 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 78,3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631545
Núm. CAS: 261951-96-6
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III