3-Amino-5-methylbenzotrifluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC0435-1G
PC0435-5G
APOSPC0435-1GEA
105
EUR
APOSPC0435-1G
APOSPC0435-5G
3-Amino-5-methylbenzotrifluoride 97%
3-Amino-5-methylbenzotrifluoride
Formula:
C₈H₈F₃N MW: 175.1510 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631580 Núm. CAS: 96100-12-8 UN: 2810 ADR: 6.1 III |