1-Benzyl-3-(trifluoroacetamido)pyrrolidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0436-1G PC0436-5G
APOSPC0436-1GEA 27.7 EUR
APOSPC0436-1G APOSPC0436-5G
1-Benzyl-3-(trifluoroacetamido)pyrrolidine
1-Benzyl-3-(trifluoroacetamido)pyrrolidine
Formula: C₁₃H₁₅F₃N₂O
MW: 272,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059038
Núm. CAS: 115445-23-3