1-Cloro-2,4-dibromo-6-fluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0437-100G PC0437-25G
APOSPC0437-100GEA 311 EUR
APOSPC0437-100G APOSPC0437-25G
1-Cloro-2,4-dibromo-6-fluorobenceno 98%
1-Cloro-2,4-dibromo-6-fluorobenceno
Formula: C₆H₂Br₂ClF
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142891
Núm. CAS: 202925-04-0