5-Amino-2-methylbenzotrifluoride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
PC0440-25G PC0440-5G PC0440-100G
APOSPC0440-25GEA 77 EUR
APOSPC0440-25G APOSPC0440-5G APOSPC0440-100G
5-Amino-2-methylbenzotrifluoride 98%
5-Amino-2-methylbenzotrifluoride
Formula: C₈H₈F₃N
MW: 175.16 g/mol
Pto. Ebullición: 204 °C
Densidad: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631582
Núm. CAS: 65934-74-9