2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0441-10G PC0441-5G PC0441-1G
APOSPC0441-10GEA 260 EUR
APOSPC0441-10G APOSPC0441-5G APOSPC0441-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₉H₈F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631496
Núm. CAS: 261951-97-7