2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0446-1G PC0446-25G PC0446-5G
APOSPC0446-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0446-1G APOSPC0446-25G APOSPC0446-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₂
Pto. de fusión: 106…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631588
Núm. CAS: 62089-35-4