2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0447-5G PC0447-1G PC0447-10G
APOSPC0447-5GEA 40.6 EUR
APOSPC0447-5G APOSPC0447-1G APOSPC0447-10G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Pto. de fusión: 123…125 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631589
Núm. CAS: 13055-63-5