3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0448-1G PC0448-5G
APOSPC0448-1GEA 109 EUR
APOSPC0448-1G APOSPC0448-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 99%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Pto. de fusión: 127…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631590
Núm. CAS: 117186-02-4