4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0449-5G PC0449-10G PC0449-1G PC0449-25G
APOSPC0449-5GEA 101 EUR
APOSPC0449-5G APOSPC0449-10G APOSPC0449-1G APOSPC0449-25G
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Pto. de fusión: 135…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631591
Núm. CAS: 120985-64-0