4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0450-25G PC0450-5G
APOSPC0450-25GEA 82.9 EUR
APOSPC0450-25G APOSPC0450-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₂
Pto. de fusión: 175…178 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631592
Núm. CAS: 261952-01-6