1-(4-Fluoro-2-nitrofenil)pirrolidina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0452-1G PC0452-5G
APOSPC0452-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0452-1G APOSPC0452-5G
1-(4-Fluoro-2-nitrofenil)pirrolidina
1-(4-Fluoro-2-nitrofenil)pirrolidina
Formula: C₁₀H₁₁ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798372
Núm. CAS: 778-56-3