2-Metil-3-(trifluormetil)benzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Ciano-2-metilbenzotrifluoruro
PC0454-10G PC0454-5G PC0454-25G
APOSPC0454-10GEA 43.5 EUR
APOSPC0454-10G APOSPC0454-5G APOSPC0454-25G
2-Metil-3-(trifluormetil)benzonitrilo
2-Metil-3-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₉H₆F₃N
Pto. de fusión: 27…31 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631593
Núm. CAS: 261952-02-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III