2-Metil-5-(trifluormetil)benzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Ciano-4-metilbenzotrifluoruro
PC0455-1G PC0455-250MG
APOSPC0455-1GEA 58 EUR
APOSPC0455-1G APOSPC0455-250MG
2-Metil-5-(trifluormetil)benzonitrilo 98%
2-Metil-5-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₉H₆F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631594
Núm. CAS: 261952-03-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III