3-Metil-5-(trifluormetil)benzonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Ciano-5-metilbenzotrifluoruro
PC0456-5G PC0456-10G PC0456-1G
APOSPC0456-5GEA 270 EUR
APOSPC0456-5G APOSPC0456-10G APOSPC0456-1G
3-Metil-5-(trifluormetil)benzonitrilo 97%
3-Metil-5-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₉H₆F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631595
Núm. CAS: 261952-04-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III