Cyclopropyldiphenylsulphonium tetrafluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
PC0457-1G PC0457-5G
APOSPC0457-1GEA 84.1 EUR
APOSPC0457-1G APOSPC0457-5G
Cyclopropyldiphenylsulphonium tetrafluoroborate
Cyclopropyldiphenylsulphonium tetrafluoroborate
Formula: C₁₅H₁₅BF₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011873
Núm. CAS: 33462-81-6