4-Metil-2-(trifluormetil)benzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Ciano-5-metilbenzotrifluoruro
PC0459-1G PC0459-5G
APOSPC0459-1GEA 139 EUR
APOSPC0459-1G APOSPC0459-5G
4-Metil-2-(trifluormetil)benzonitrilo
4-Metil-2-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₉H₆F₃N
Pto. de fusión: 22…28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631596
Núm. CAS: 261952-05-0
UN: 3439
ADR: 6.1,II