4-Metil-3-(trifluormetil)benzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Ciano-2-metilbenzotrifluoruro
PC0460-25G PC0460-1G PC0460-5G
APOSPC0460-25GEA 116 EUR
APOSPC0460-25G APOSPC0460-1G APOSPC0460-5G
4-Metil-3-(trifluormetil)benzonitrilo 98%
4-Metil-3-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₉H₆F₃N
Pto. de fusión: 60…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631597
Núm. CAS: 261952-06-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III