3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0467-5G PC0467-1G
APOSPC0467-5GEA 249 EUR
APOSPC0467-5G APOSPC0467-1G
3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₉H₆ClF₃O
MW: 222,591 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD1631600
Núm. CAS: 261952-09-4