5-Iodooctafluoro-3-oxapentanesulphonyl fluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Tetrafluoro-2-(tetrafluoro-2-iodoethoxy)ethanesulphonyl Fluoride
PC0471-25G
APOSPC0471-25GEA 168 EUR
APOSPC0471-25G
5-Iodooctafluoro-3-oxapentanesulphonyl fluoride
5-Iodooctafluoro-3-oxapentanesulphonyl fluoride
Formula: C₄F₉IO₃S
MW: 426 g/mol
Pto. Ebullición: 126…127 °C
Densidad: 2,051 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00798139
Núm. CAS: 66137-74-4
EINECS: 266-172-6
UN: 3265
ADR: 8,II