3-Nitrophenylsulphur pentafluoride 96+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC0472-1G
PC0472-25G
PC0472-5G
APOSPC0472-1GEA
335
EUR
APOSPC0472-1G
APOSPC0472-25G
APOSPC0472-5G
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride 96+%
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride
Formula:
C₆H₄F₅NO₂S MW: 249,16 g/mol Pto. Ebullición: 106 °C/2mmHg Densidad: 1,662 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00221621 Núm. CAS: 2613-26-5 EINECS: 447-600-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...