2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0479-1G PC0479-5G PC0479-10G PC0479-25G PC0479-100G
APOSPC0479-1GEA 0 EUR
APOSPC0479-1G APOSPC0479-5G APOSPC0479-10G APOSPC0479-25G APOSPC0479-100G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃
Pto. Ebullición: 72 °C/1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631608
Núm. CAS: 261952-16-3
UN: 3265
ADR: 8,III