2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC0480-1G
PC0480-5G
PC0480-10G
APOSPC0480-1GEA
34.8
EUR
APOSPC0480-1G
APOSPC0480-5G
APOSPC0480-10G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula:
C₉H₈BrF₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631609 Núm. CAS: 261952-17-4 UN: 3265 ADR: 8,III |