6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0481-1G PC0481-25G PC0481-5G
APOSPC0481-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0481-1G APOSPC0481-25G APOSPC0481-5G
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid 98%
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Formula: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191,11 g/mol
Pto. de fusión: 193…197 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00792430
Núm. CAS: 231291-22-8