8-Fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0482-1G PC0482-250MG
APOSPC0482-1GEA 216 EUR
APOSPC0482-1G APOSPC0482-250MG
8-Fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
8-Fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆FNO₃
MW: 207,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00218201
Núm. CAS: 63010-70-8