3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0483-1G PC0483-5G
APOSPC0483-1GEA 347 EUR
APOSPC0483-1G APOSPC0483-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631610
Núm. CAS: 116070-36-1
UN: 3265
ADR: 8,III