4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Bromomethyl)-1-methyl-2-(trifluoromethyl)benzene
PC0485-1G PC0485-25G
APOSPC0485-1GEA 108 EUR
APOSPC0485-1G APOSPC0485-25G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃
MW: 253,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631612
Núm. CAS: 261952-19-6
UN: 3261
ADR: 8,III