3-Bromo-2-methylbenzotrifluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene
PC0486-1G PC0486-25G PC0486-5G
APOSPC0486-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0486-1G APOSPC0486-25G APOSPC0486-5G
3-Bromo-2-methylbenzotrifluoride 97%
3-Bromo-2-methylbenzotrifluoride
Formula: C₈H₆BrF₃
MW: 239.04 g/mol
Pto. Ebullición: 35 °C/1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038231
Núm. CAS: 69902-83-6