5-Bromo-2-methylbenzotrifluoride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC0491-1G
PC0491-25G
PC0491-5G
APOSPC0491-1GEA
21.9
EUR
APOSPC0491-1G
APOSPC0491-25G
APOSPC0491-5G
5-Bromo-2-methylbenzotrifluoride 98%
5-Bromo-2-methylbenzotrifluoride
Formula:
C₈H₆BrF₃ Pto. de inflamación: 78 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631587 Núm. CAS: 86845-27-4 |