2-Amino-5-cloro-2'-fluorobenzofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Amino-5-chlorophenyl)(2-fluorophenyl)methanone, 2-Amino-5-chloro-2′-fluorobenzophenone
PC0492-100G
APOSPC0492-100GEA 66.7 EUR
APOSPC0492-100G
2-Amino-5-cloro-2'-fluorobenzofenona
2-Amino-5-chloro-2'-fluorobenzophenone
Formula: C₁₃H₉ClFNO
MW: 249,67 g/mol
Pto. de fusión: 95…98 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00038381
Núm. CAS: 784-38-3
EINECS: 212-316-8