Ácido 3,5-difluoro-4-metoxibenzoico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0494-25G PC0494-5G
APOSPC0494-25GEA 42.2 EUR
APOSPC0494-25G APOSPC0494-5G
Ácido 3,5-difluoro-4-metoxibenzoico 99%
Ácido 3,5-difluoro-4-metoxibenzoico
Formula: C₈H₆F₂O₃
Pto. de fusión: 164…166 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01090994
Núm. CAS: 319-60-8