α-Bromo-2,3,4,5-tetrafluorotolueno
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0500-25G PC0500-5G
APOSPC0500-25GEA 453 EUR
APOSPC0500-25G APOSPC0500-5G
α-Bromo-2,3,4,5-tetrafluorotolueno
α-Bromo-2,3,4,5-tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₃BrF₄
Pto. Ebullición: 107…110 °C/65mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631453
Núm. CAS: 53001-71-1
UN: 3265
ADR: 8,II