α-α-α'-α'-Tetrafluoro-p-xileno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,4-Bis(difluorometil)benceno, α-α-β-β-Tetrafluoro-p-xileno
PC0502-25G PC0502-5G
APOSPC0502-25GEA 455 EUR
APOSPC0502-25G APOSPC0502-5G
α-α-α'-α'-Tetrafluoro-p-xileno 99%
α-α-α'-α'-Tetrafluoro-p-xileno
Intermediate for the preparation of octafluoro{2,2}para-cyclophane.
Formula: C₈H₆F₄
MW: 178.13 g/mol
Pto. Ebullición: 83…84 °C/30mmHg
Densidad: 1.312 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320708
Núm. CAS: 369-54-0