2,3,4-Trifluoroanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0507-25G PC0507-5G PC0507-100G
APOSPC0507-25GEA 244 EUR
APOSPC0507-25G APOSPC0507-5G APOSPC0507-100G
2,3,4-Trifluoroanísol 98%
2,3,4-Trifluoroanísol
Formula: C₇H₅F₃O
Pto. Ebullición: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042396
Núm. CAS: 203245-16-3