2,3,6-Trifluoroanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0510-1G PC0510-250MG
APOSPC0510-1GEA 24.8 EUR
APOSPC0510-1G APOSPC0510-250MG
2,3,6-Trifluoroanísol 98%
2,3,6-Trifluoroanísol
Formula: C₇H₅F₃O
MW: 162,11 g/mol
Pto. Ebullición: 146 °C
Pto. de inflamación: 45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631501
Núm. CAS: 4920-34-7
UN: 3271
ADR: 3,III