5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0512-1G PC0512-5G
APOSPC0512-1GEA 68.3 EUR
APOSPC0512-1G APOSPC0512-5G
5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate 97%
5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate
Trifluoromethylating agent. Technical bulletin available.
Formula: C₁₄H₈F₆O₃S₂
Pto. de fusión: 150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236132
Núm. CAS: 129946-88-9