3,4,5-Trifluoroanísol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2,3-Trifluoro-5-methoxybenzene, Trifluoro-3,4,5-anisole, 1-Methoxy-3,4,5-trifluorobenzene
PC0513-10G PC0513-5G PC0513-25G
APOSPC0513-10GEA 127 EUR
APOSPC0513-10G APOSPC0513-5G APOSPC0513-25G
3,4,5-Trifluoroanísol
3,4,5-Trifluoroanísol
Formula: C₇H₅F₃O
MW: 162,11 g/mol
Pto. Ebullición: 39 °C/1mmHg
Pto. de inflamación: 52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631451
Núm. CAS: 203245-17-4
UN: 3271
ADR: 3,III