2-(Trifluorometoxi)anísol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0515-1G PC0515-5G PC0515-25G
APOSPC0515-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0515-1G APOSPC0515-5G APOSPC0515-25G
2-(Trifluorometoxi)anísol 97%
2-(Trifluorometoxi)anísol
Formula: C₈H₇F₃O₂
Pto. Ebullición: 69…70 °C/10mmHg
Pto. de inflamación: 47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 261952-22-1
UN: 1993
ADR: 3,III