3-(Trifluorometoxi)anísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzene
PC0516-25G PC0516-5G
APOSPC0516-25GEA 130 EUR
APOSPC0516-25G APOSPC0516-5G
3-(Trifluorometoxi)anísol 98%
3-(Trifluorometoxi)anísol
Formula: C₈H₇F₃O₂
MW: 192,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631504
Núm. CAS: 142738-94-1