3-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0517-1G PC0517-5G PC0517-250MG
APOSPC0517-1GEA 192 EUR
APOSPC0517-1G APOSPC0517-5G APOSPC0517-250MG
3-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
3-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
Formula: C₉H₈F₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631460
Núm. CAS: 261952-23-2