4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0520-5G PC0520-1G
APOSPC0520-5GEA 0 EUR
APOSPC0520-5G APOSPC0520-1G
4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Formula: C₈H₄F₃NO₂S
Pto. de fusión: 87…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631631
Núm. CAS: 312-21-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III