4-((Trifluorometil)tio)benzoilo cloruro 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0524-1G PC0524-5G PC0524-10G
APOSPC0524-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0524-1G APOSPC0524-5G APOSPC0524-10G
4-((Trifluorometil)tio)benzoilo cloruro 97%
4-((Trifluorometil)tio)benzoilo cloruro
Formula: C₈H₄ClF₃OS
Pto. Ebullición: 229…230 °C
Densidad: 1,445 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 47,2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631632
Núm. CAS: 330-14-3
UN: 2920
ADR: 8+3,II