Bis(hexafluoroisopropyl)itaconate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0528-25G PC0528-5G
APOSPC0528-25GEA 611 EUR
APOSPC0528-25G APOSPC0528-5G
Bis(hexafluoroisopropyl)itaconate 95%
Bis(hexafluoroisopropyl)itaconate
Formula: C₁₁H₆F₁₂O₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042168
Núm. CAS: 98452-82-5