3,4,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid, H-DL-Phe(3,4,5-TriF)-OH
PC0531-1G PC0531-5G PC0531-10G
APOSPC0531-1GEA 58 EUR
APOSPC0531-1G APOSPC0531-5G APOSPC0531-10G
3,4,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
3,4,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631414
Núm. CAS: 261952-26-5