3,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Amino-2-(3,4,5-trifluorophenyl)acetic acid, H-DL-Phg(3,4,5-TriF)-OH
PC0533-1G
PC0533-250MG
PC0533-5G
APOSPC0533-1GEA
43.5
EUR
APOSPC0533-1G
APOSPC0533-250MG
APOSPC0533-5G
3,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
3,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
Formula:
C₈H₆F₃NO₂ MW: 205,14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631415 Núm. CAS: 261952-27-6 |