2,6-Difluoroanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0537-10G PC0537-25G PC0537-100G
APOSPC0537-10GEA 75.4 EUR
APOSPC0537-10G APOSPC0537-25G APOSPC0537-100G
2,6-Difluoroanísol 98%
2,6-Difluoroanísol
Formula: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Pto. Ebullición: 70…72 °C/56mmHg
Densidad: 1,221 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142846
Núm. CAS: 437-82-1
UN: 1993
ADR: 3,III