Ácido (3-cloro-5-fluorofenil)acético
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0538-1G PC0538-25G PC0538-5G PC0538-100G PC0538-500G
APOSPC0538-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0538-1G APOSPC0538-25G APOSPC0538-5G APOSPC0538-100G APOSPC0538-500G
Ácido (3-cloro-5-fluorofenil)acético
Ácido (3-cloro-5-fluorofenil)acético
Formula: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Pto. de fusión: 82…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788475
Núm. CAS: 202001-00-1