Ácido (3,5-bis(trifluorometil)fenil)metabórico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-3,5-bis(trifluorometil)fenilborano
PC0540-25G PC0540-5G PC0540-100G
APOSPC0540-25GEA 43.5 EUR
APOSPC0540-25G APOSPC0540-5G APOSPC0540-100G
Ácido (3,5-bis(trifluorometil)fenil)metabórico 98%
Ácido (3,5-bis(trifluorometil)fenil)metabórico
Formula: C₈H₅BF₆O₂
MW: 257,93 g/mol
Pto. de fusión: 217…221 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051850
Núm. CAS: 73852-19-4